Drukuj
maślan etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
L06025.AK L06025.AU
L06025.AKEA 221 PLN
L06025.AK L06025.AU
maślan etylu ≥99%
maślan etylu
Purity: 99% CAS No.: 105-54-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3920 Melting Point: -93° Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 506331 Merck Reference: 14,3775 UN No.: 1180 MDL No.: MFCD00009394
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…120 °C
Temp. topnienia: –93 °C
Gęstość: 0.879
Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009394
Numer CAS: 105-54-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-306-4
Jednostka: 1180
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03810