Drukuj
Maslan butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester butylowy kwasu maslowego
M-Clarity™ quality level = MQ100
281964-250ML 281964-1L
SIAL281964-250MLEA 149 PLN
SIAL281964-250ML SIAL281964-1L
Maslan butylu, Sigma-Aldrich®
Maslan butylu
Formuła: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 166
Temp. topnienia: –91.5 °C
Gęstość: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009450
Numer CAS: 109-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-656-8
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01555