Maslan butylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ester butylowy kwasu maslowego
B24390.AK
B24390.AU
B24390.AKEA
246
PLN
B24390.AK
B24390.AU
Maslan butylu ≥99%
Maslan butylu
Purity: 99%
CAS No.: 109-21-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -92°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1747101
Merck Reference: 14,1556
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009450
Formuła:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Temp. Wrzenia: 164…165 °C Temp. topnienia: –92 °C Gęstość: 0.871 Temp. Zapłonu: 49 °C (120 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009450 Numer CAS: 109-21-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-656-8 Jednostka: 3272 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 13,01555 |