Maslan butylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
259590010
259590050
259591000
ACRO259590010EA
487
PLN
ACRO259590010
ACRO259590050
ACRO259591000
Maslan butylu 98%
Maslan butylu
Formuła:
C₈H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 166 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –92 °C Gęstość: 0,8675 g/cm³ Temp. Zapłonu: 49 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009450 Numer CAS: 109-21-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-656-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 13,01555 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific gravity | (25°C) 0.866 to 0.869 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |