Drukuj
4'-hydroksyacetanilid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
M-Clarity™ quality level = MQ300
A3035-1VL A3035-5VL
SIALA3035-1VLEA 614 PLN
SIALA3035-1VL SIALA3035-5VL
4'-hydroksyacetanilid, Sigma-Aldrich®
4'-hydroksyacetanilid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 388
Temp. topnienia: 168
Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002328
Numer CAS: 103-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-157-5
Klasyfikacja Merck : 13,00048