Drukuj
4'-hydroksyacetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22325.0250 8.22325.1000 8.22325.9025 8.22325.0050
8.22325.0250EA 162 PLN
8.22325.0250 8.22325.1000 8.22325.9025 8.22325.0050
4'-hydroksyacetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-hydroksyacetanilid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 388
Temp. topnienia: 168
Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002328
Numer CAS: 103-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-157-5
Klasyfikacja Merck : 13,00048
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 171 °C
Molar Mass 151.16 g/mol
Boiling Point 500 °C
Explosion Limit 15 %(V)
Density 1.293 g/cm3 (21 °C)
pH 5.5 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 540 °C