Drukuj
4'-hydroksyacetanilid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
102330010 102330050 102332500 102330051
ACRO102330010EA 667 PLN
ACRO102330010 ACRO102330050 ACRO102332500 ACRO102330051
4'-hydroksyacetanilid 98%
4'-hydroksyacetanilid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 388
Temp. topnienia: 168…172 °C
Gęstość: 1.293 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002328
Numer CAS: 103-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-157-5
Klasyfikacja Merck : 13,00048
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥97.5 %
Gel strength 500 to 1000 g/cm² (1.5 % at 20 °C)
Ash ≤6 %
Microbial contamination Absent (Salmonella)
pH 5.7 to 7.5 (1.5 % in water)