Drukuj
4'-Nitroacetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 281 PLN
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilid
Formuła: C₈H₈N₂O₃
Temp. Wrzenia: 409 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007303
Numer CAS: 104-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-169-0
Klasyfikacja Merck : 12,06677
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol