4'-Nitroacetanilid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-(4-Nitrophenyl)acetamide
A13539.06
A13539.14
A13539.06EA
209
PLN
A13539.06
A13539.14
4'-Nitroacetanilid ≥98%
4'-Nitroacetanilid
Purity: 98%
CAS No.: 104-04-1
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 2211962
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00007303
Formuła:
C₈H₈N₂O₃ Temp. Wrzenia: 409 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 215…217 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007303 Numer CAS: 104-04-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-169-0 Klasyfikacja Merck : 14,6581 |