3'-Nitroacetanilide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-(3-Nitrophenyl)acetamide
B22062.06
B22062.14
B22062.22
B22062.06EA
343
PLN
B22062.06
B22062.14
B22062.22
3'-Nitroacetanilide ≥98%
3'-Nitroacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 122-28-1
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 2211961
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00017015
Formuła:
C₈H₈N₂O₃ Temp. topnienia: 151…153 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017015 Numer CAS: 122-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-532-6 Klasyfikacja Merck : 14,6581 |