2'-Nitroacetanilid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16677.06
A16677.14
A16677.06EA
239
PLN
A16677.06
A16677.14
2'-Nitroacetanilid ≥98%
2'-Nitroacetanilid
Purity: 98+%
CAS No.: 552-32-9
Molecular Formula: C8H8N2O3
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 90-93°
Beilstein Reference: 1959178
Merck Reference: 14,6581
MDL No.: MFCD00016991
Formuła:
C₈H₈N₂O₃ Temp. topnienia: 90…93 °C Gęstość: 1,420 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016991 Numer CAS: 552-32-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-009-6 Klasyfikacja Merck : 14,6581 |