Drukuj
4'-Aminoacetanilid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(4-Aminophenyl)acetamide
400600250 400601000
ACRO400600250EA 225 PLN
ACRO400600250 ACRO400601000
4'-Aminoacetanilid 95%
4'-Aminoacetanilid
Formuła: C₈H₁₀N₂O
Temp. Wrzenia: 267 °C
Temp. topnienia: 159…165 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007853
Numer CAS: 122-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-576-6
Klasyfikacja Merck : 13,00410
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
Titration with HClO4 ≥94 %