2'-Aminoacetanilid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27343.14
H27343.06
H27343.14EA
1570
PLN
H27343.14
H27343.06
2'-Aminoacetanilid 98%
2'-Aminoacetanilid
Purity: 98%
CAS No.: 34801-09-7
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD00210388
Formuła:
C₈H₁₀N₂O Temp. topnienia: 133…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210388 Numer CAS: 34801-09-7 |