Formanilid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Phenyl-formamide
A12472.22
A12472.14
A12472.36
A12472.22EA
557
PLN
A12472.22
A12472.14
A12472.36
Formanilid ≥98%
Formanilid
Purity: 98%
CAS No.: 103-70-8
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇NO MW: 121.14 g/mol Temp. Wrzenia: 271 °C Temp. topnienia: 45…49 °C Gęstość: 1.140 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003276 Numer CAS: 103-70-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-136-0 Klasyfikacja Merck : 14,4238 |