Drukuj
Formanilid 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Phenyl-formamide
158420050 158421000 158425000
ACRO158420050EA 119 PLN
ACRO158420050 ACRO158421000 ACRO158425000
Formanilid 99+%
Formanilid
Formuła: C₇H₇NO
MW: 121.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 271
Temp. topnienia: 47…49 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Numer MDL: MFCD00003276
Numer CAS: 103-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-136-0
Klasyfikacja Merck : 13,04262
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey-beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 5.0 (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %