acetanilid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Phenylacetamide
A14361.0E
A14361.22
A14361.36
A14361.0EEA
1740
PLN
A14361.0E
A14361.22
A14361.36
acetanilid ≥98%
acetanilid
Purity: 98%
CAS No.: 103-84-4
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Flash Point: 161°(321°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.121
Melting Point: 113-116°
Boiling Point: 304-305°
Beilstein Reference: 606468
Merck Reference: 14,50
MDL No.: MFCD00008674
Formuła:
C₈H₉NO Temp. Wrzenia: 304…305 °C Temp. topnienia: 113…116 °C Gęstość: 1,121 Temp. Zapłonu: 161 °C (321 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008674 Numer CAS: 103-84-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-150-7 Klasyfikacja Merck : 14,50 |