Drukuj
acetanilid 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Phenylacetamide
150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 569 PLN
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
acetanilid 99+%
acetanilid
Formuła: C₈H₉NO
Temp. Wrzenia: 304 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 111…115 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008674
Numer CAS: 103-84-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-150-7
Klasyfikacja Merck : 13,00051
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %