4'-Metyloacetanilid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
A13721.14
A13721.22
A13721.36
A13721.14EA
211
PLN
A13721.14
A13721.22
A13721.36
4'-Metyloacetanilid ≥98%
4'-Metyloacetanilid
Purity: 98+%
CAS No.: 103-89-9
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Melting Point: 147-150°
Boiling Point: 306-308°
Merck Reference: 14,74
MDL No.: MFCD00008677
Formuła:
C₉H₁₁NO Temp. Wrzenia: 306…308 °C Temp. topnienia: 147…150 °C Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008677 Numer CAS: 103-89-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-155-4 Klasyfikacja Merck : 14,74 |