Drukuj
4'-Metyloacetanilid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
400165000 400161000
ACRO400165000EA 1520 PLN
ACRO400165000 ACRO400161000
4'-Metyloacetanilid 99%
4'-Metyloacetanilid
Formuła: C₉H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 307 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 148…151 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008677
Numer CAS: 103-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-155-4
Klasyfikacja Merck : 13,00076
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %