2'-Methylacetanilide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide
A13235.14
A13235.22
A13235.14EA
494
PLN
A13235.14
A13235.22
2'-Methylacetanilide ≥98%
2'-Methylacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 120-66-1
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Melting Point: 109-112°
Boiling Point: 296°
Merck Reference: 14,74
MDL No.: MFCD00014961
Formuła:
C₉H₁₁NO Temp. Wrzenia: 296 °C Temp. topnienia: 109…112 °C Gęstość: 1,160 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014961 Numer CAS: 120-66-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-414-4 Klasyfikacja Merck : 14,74 |