Drukuj
hydroksykarbamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H8627-100G H8627-10G H8627-1G H8627-25G H8627-5G
SIALH8627-100GEA 6890 PLN
SIALH8627-100G SIALH8627-10G SIALH8627-1G SIALH8627-25G SIALH8627-5G
hydroksykarbamid, Sigma-Aldrich®
hydroksykarbamid
Formuła: CH₄N₂O₂
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007943
Numer CAS: 127-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-821-7
Klasyfikacja Merck : 13,04874