Drukuj
hydroksykarbamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
151680050 151680250 151681000
ACRO151680050EA 518 PLN
ACRO151680050 ACRO151680250 ACRO151681000
hydroksykarbamid 98%
hydroksykarbamid
Formuła: CH₄N₂O₂
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007943
Numer CAS: 127-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-821-7
Klasyfikacja Merck : 13,04874
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 146 °C
Titration Iodometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)