Drukuj

Adypohydrazyd, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: Adipyl hydrazide

M-Clarity™ quality level = MQ300

A0638-100G A0638-25G
SIALA0638-100GEA 1770 PLN
SIALA0638-100G SIALA0638-25G
Adypohydrazyd, Sigma-Aldrich®
Adypohydrazyd
Formuła: C₆H₁₄N₄O₂
Temp. Wrzenia: 446 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 181…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007614
Numer CAS: 1071-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-999-5

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR