Drukuj
Adypohydrazyd ≥97.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Adipyl hydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41689.0050 8.41689.0010
8.41689.0050EA 330 PLN
8.41689.0050 8.41689.0010
Adypohydrazyd ≥97.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Adypohydrazyd
Formuła: C₆H₁₄N₄O₂
Temp. Wrzenia: 446 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 181…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007614
Numer CAS: 1071-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-999-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
CAS 1071-93-8
Hill Formula C₆H₁₄N₄O₂
Molar Mass 174.2 g/mol
Flash point less than 150 °C
Ignition temperature 360 °C
Melting Point 178 - 182 °C
Assay (HClO₄) ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value) ≥ 178 °C
Melting range (upper value) ≤ 182 °C
Identity (IR) conforms