Drukuj
Acetohydrazyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
A8309-100G A8309-25G A8309-5G
SIALA8309-100GEA 1090 PLN
SIALA8309-100G SIALA8309-25G SIALA8309-5G
Acetohydrazyd, Sigma-Aldrich®
Acetohydrazyd
Formuła: C₂H₆N₂O
Temp. Wrzenia: 246 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Numer MDL: MFCD00007610
Numer CAS: 1068-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-948-7