Acetohydrazyd 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10969.14
A10969.22
A10969.36
A10969.14EA
372
PLN
A10969.14
A10969.22
A10969.36
Acetohydrazyd 96%
Acetohydrazyd
Purity: 96%
CAS No.: 1068-57-1
Molecular Formula: CH3CONHNH2
Formula Weight: 74.08
Flash Point:
Formuła:
C₂H₆N₂O Temp. Wrzenia: 128…129 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 60…68 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007610 Numer CAS: 1068-57-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-948-7 |