Drukuj
Acetohydrazyd 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic hydrazide, Acethydrazide
102350250 102351000 102355000
ACRO102350250EA 270 PLN
ACRO102350250 ACRO102351000 ACRO102355000
Acetohydrazyd 95%
Acetohydrazyd
Formuła: C₂H₆N₂O
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 129 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007610
Numer CAS: 1068-57-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-948-7
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Moist crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying (50°C, 3 h) Balance
Gel strength ≥750 g/cm² (1 % gel)
Gel point 34.5 to 37.5°C (1.5 % gel)
Electroendosmosis 0.16 to 0.19 (-Mr)
Ash ≤0.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.25 %