kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
A11553.14
A11553.22
A11553.36
A11553.14EA
420
PLN
A11553.14
A11553.22
A11553.36
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy ≥99%
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy
Purity: 99%
CAS No.: 7365-82-4
Molecular Formula: H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Formula Weight: 182.20
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2253770
Merck Reference: 14,36
MDL No.: MFCD00008030
Formuła:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008030 Numer CAS: 7365-82-4 Numer WE (dawny EINECS): 230-908-4 Klasyfikacja Merck : 14,36 |