Drukuj
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy 99+% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
327671000 327670010 327672500
ACRO327671000EA 814 PLN
ACRO327671000 ACRO327670010 ACRO327672500
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy 99+% for biochemistry
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy
Formuła: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Temp. topnienia: 270…295 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008030
Numer CAS: 7365-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-908-4
Klasyfikacja Merck : 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Heavy metals ≤5 ppm
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 3.6 to 4.4 (1 % at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %