Mocznik 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
28877.235EA
232
PLN
28877.235
28877.292
28877.361
28877.260
28877.460
Mocznik 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Mocznik
Formuła:
NH₂CONH₂ Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa) Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008022 Numer CAS: 57-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Klasyfikacja Merck : 13,09935 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.5 - 100.5 % |
Appearance of solution (10 %; water) | Clear and colourless |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0005 meq/g |
Melting point | 132 - 135 °C |
Biuret | Max. 0,1% |
Heavy metals (as Pb) | Max. 4 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Insolubility in water | Max. 30 ppm |
Loss on drying (100-105°C) | Max. 1.0 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 2 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |