Drukuj
Mocznik
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50250-1 50250-2
BMOL50250-1EA 0 PLN
BMOL50250-1 BMOL50250-2
Mocznik
Mocznik
Formuła: NH₂CONH₂
Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008022
Numer CAS: 57-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Klasyfikacja Merck : 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM