Mocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12360.0C
A12360.0E
A12360.36
A12360.0CEA
973
PLN
A12360.0C
A12360.0E
A12360.36
Mocznik ≥98%
Mocznik
Purity: 98+%
CAS No.: 57-13-6
Molecular Formula: NH2CONH2
Formula Weight: 60.06
Odour: Ammonia-like
pH: 9,2-9,5
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 635724
Merck Reference: 14,9867
MDL No.: MFCD00008022
Formuła:
NH₂CONH₂ Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 130…135 °C Gęstość: 1,335 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008022 Numer CAS: 57-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Klasyfikacja Merck : 14,9867 |