Drukuj
Mocznik ≥99.3%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36429.22 36429.36 36429.A4
36429.22EA 300 PLN
36429.22 36429.36 36429.A4
Mocznik ≥99.3%
Mocznik
Purity: 99.3+% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: CH4N2O Formula Weight: 60.06 Physical Form: Solid Crystalline Density: 1.335 Appearance: White Odour: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
Formuła: NH₂CONH₂
Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 132…135 °C
Gęstość: 1,335
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008022
Numer CAS: 57-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Klasyfikacja Merck : 14,9867
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM