Mocznik 99.0-100.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.0-100.5%
CAS No.: 57-13-6
Molecular Formula: NH2CONH2
Formula Weight: 60.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.335
pH: 9,2-9,5
Melting Point: 132-135°
Solubility: Soluble in water, alcohol, methanol, glycerol, benzene, and conc. HCl. Practically insoluble in chloroform, ether
Beilstein Reference: 635724
Merck Reference: 14,9867
MDL No.: MFCD00008022
Used as a protein denaturant
Formuła:
NH₂CONH₂ Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 132…135 °C Gęstość: 1,335 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008022 Numer CAS: 57-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Klasyfikacja Merck : 14,9867 |