Drukuj
Mocznik 99.5% dla biologii molekularnej DNase-, RNase-, protease-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
327380010 327380050
ACRO327380010EA 591 PLN
ACRO327380010 ACRO327380050
Mocznik 99.5% dla biologii molekularnej DNase-, RNase-, protease-free
Mocznik
Formuła: NH₂CONH₂
Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131…135 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008022
Numer CAS: 57-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Klasyfikacja Merck : 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Solid
Assay ≥99.5 %
UV (8 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm