Drukuj
Mocznik 98%, pearls, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
197460050 197460010 197460100
ACRO197460050EA 485 PLN
ACRO197460050 ACRO197460010 ACRO197460100
Mocznik 98%, pearls, extra pure
Mocznik
Formuła: NH₂CONH₂
Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131…135 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008022
Numer CAS: 57-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Klasyfikacja Merck : 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Pearls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Assay ≥97.5 % (ex N)
Water ≤0.4 %
Impurity ≤1.2 % (Biuret)