Formamid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Carbamaldehyde
24311.291EA
314
PLN
24311.291
24311.320
Formamid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Formamid
Formuła:
HCONH₂ MW: 45.04 g/mol Temp. Wrzenia: 210 Temp. topnienia: 2 Gęstość: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 79 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007941 Numer CAS: 75-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-842-0 Klasyfikacja Merck : 13,04261 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |