Drukuj
Formamid, EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Carbamaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09684.1000 1.09684.2500
1.09684.1000EA 287 PLN
1.09684.1000 1.09684.2500
Formamid, EMSURE® do analizy, Supelco®
Formamid
Formuła: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 103 °C (2 kPa)
Temp. topnienia: 2
Gęstość: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007941
Numer CAS: 75-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-842-0
Klasyfikacja Merck : 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (N; Kjeldahl) ≥ 99.2 %
Identity (IR) passes test
Appearance Clear, colorless liquid.
Colour (APHA) ≤ 10 APHA
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.132 - 1.135
Solidification point 2.0 - 3.0 °C
Boiling point (2 kPa) about 103
Chloride (Cl) ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Cu (Copper) ≤ 1 ppm
Fe (Iron) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 1 ppm
Zn (Zinc) ≤ 1 ppm
Formic acid ≤ 0.02 %
Ammonium Formate ≤ 0.1 %
Sulfated ash (600 °C) ≤ 0.005 %
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.1 %