Formamid ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized for molecular biology
Dostawca: PanReac AppliChem
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Carbamaldehyde
A2156.0500
A2156.1000
A2156.0500EA
372
PLN
A2156.0500
A2156.1000
Formamid ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized for molecular biology
Formamid
- n20/D 1.4472
Uwaga: For scientific research and laboratory use only.
Formuła:
HCONH₂ MW: 45.04 g/mol Temp. Wrzenia: 210 Temp. topnienia: 2 Gęstość: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 79 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007941 Numer CAS: 75-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-842-0 Klasyfikacja Merck : 13,04261 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay (from N) | min. 99.5 % |
Water | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.00005 % |
Fe | max. 0.00001 % |
PB | max. 0.00001 % |