Drukuj
Acetamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
A0500-100G A0500-500G
SIALA0500-100GEA 212 PLN
SIALA0500-100G SIALA0500-500G
Acetamid, Sigma-Aldrich®
Acetamid
Formuła: C₂H₅NO
Temp. Wrzenia: 221,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78…81 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008023
Numer CAS: 60-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-473-5
Klasyfikacja Merck : 13,00044