Drukuj
Acetamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22343.0100 8.22343.1000
8.22343.0100EA 154 PLN
8.22343.0100 8.22343.1000
Acetamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Acetamid
Formuła: C₂H₅NO
Temp. Wrzenia: 221,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78…81 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008023
Numer CAS: 60-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-473-5
Klasyfikacja Merck : 13,00044
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)