Acetamid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12589.0B
A12589.0I
A12589.30
A12589.0BEA
728
PLN
A12589.0B
A12589.0I
A12589.30
Acetamid ≥99%
Acetamid
Purity: 99%
CAS No.: 60-35-5
Molecular Formula: CH3CONH2
Formula Weight: 59.07
Melting Point: 76-81°
Boiling Point: 220-222°
Merck Reference: 14,43
MDL No.: MFCD00008023
Formuła:
C₂H₅NO Temp. Wrzenia: 220…222 °C Temp. topnienia: 76…81 °C Gęstość: 1,159 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008023 Numer CAS: 60-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-473-5 Klasyfikacja Merck : 14,43 |