Drukuj
Acetamid 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
153631000 153635000 153630025
ACRO153631000EA 206 PLN
ACRO153631000 ACRO153635000 ACRO153630025
Acetamid 99%, pure
Acetamid
Formuła: C₂H₅NO
MW: 59.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 221 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008023
Numer CAS: 60-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-473-5
Klasyfikacja Merck : 13,00044
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %