Drukuj
N,N-Dimetyloformamid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
7032.1000EA 425 PLN
7032.1000 7032.2500 7032.9025
N,N-Dimetyloformamid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 153 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5
Jednostka: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Klasyfikacja Merck : 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.8 %
Appearance clear
Color (APHA) max. 15
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Titrable Base (meq/g) max. 0.003
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1