N,N-Dimetyloformamid ≥99.8% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DMF
39117.AP
39117.K2
39117.M1
39117.APEA
375
PLN
39117.AP
39117.K2
39117.M1
N,N-Dimetyloformamid ≥99.8% ACS
N,N-Dimetyloformamid
Purity: 99.8+%
CAS No.: 68-12-2
Molecular Formula: HCON(CH3)2
Formula Weight: 73.09
Flash Point: 57°(135°F)
Density: 0.944
Refractive Index: 1.4310
Odour: Amine-like
pH: 7
Melting Point: -61°
Boiling Point: 153°
Beilstein Reference: 605365
Merck Reference: 14,3243
UN No.: 2265
MDL No.: MFCD00003284
A solvent for chromogenic substrates
Formuła:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Temp. Wrzenia: 153 °C Temp. topnienia: –61 °C Gęstość: 0.944 Temp. Zapłonu: 57 °C (135 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003284 Numer CAS: 68-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5 Jednostka: 2265 ADR: 3 III REACH: 01-2119475605-32 Klasyfikacja Merck : 14,3243 |