Drukuj
N,N-Dimetyloformamid, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
348430010 348430025 348431000 348435000
348430010.EA 796 PLN
348430010. 348430025. 348431000. 348435000.
N,N-Dimetyloformamid, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 153 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0,945 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5
Jednostka: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Klasyfikacja Merck : 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %