N,N-Dimetyloformamid 99.8% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DMF
327175000
327170025
327170100
327171000
ACRO327175000EA
324
PLN
ACRO327175000
ACRO327170025
ACRO327170100
ACRO327171000
N,N-Dimetyloformamid 99.8% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
N,N-Dimetyloformamid
Formuła:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Temp. Wrzenia: 153 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –61 °C Gęstość: 0.945 g/cm³ Temp. Zapłonu: 58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003284 Numer CAS: 68-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5 Jednostka: 2265 ADR: 3 III REACH: 01-2119475605-32 Klasyfikacja Merck : 13,03269 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
Color scale | ≤5 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Free amine | ≤0.001 % (Kaiser) |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.001 % |