Drukuj
N,N-Dimetyloformamid 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DMF
116220010 116220025 116220250 116220050
116220010.EA 283 PLN
116220010. 116220025. 116220250. 116220050.
N,N-Dimetyloformamid 99+%, extra pure
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 153
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0.945 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5
Jednostka: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Klasyfikacja Merck : 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %