Drukuj
N,N-dibutyloformamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D46904-100G D46904-25G
SIALD46904-100GEA 341 PLN
SIALD46904-100G SIALD46904-25G
N,N-dibutyloformamid, Sigma-Aldrich®
N,N-dibutyloformamid
Formuła: C₉H₁₉NO
Temp. Wrzenia: 240 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0,8932 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003289
Numer CAS: 761-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-090-0