Drukuj
N,N-dibutyloformamid 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
112980100 112985000
ACRO112980100EA 232 PLN
ACRO112980100 ACRO112985000
N,N-dibutyloformamid 99+%
N,N-dibutyloformamid
Formuła: C₉H₁₉NO
MW: 157.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: -30
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003289
Numer CAS: 761-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-090-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm